Learn More
N,N,N’,N’-Tetraméthyldiaminométhane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10133620 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10133620 25 mL Flacon en verre 25mL
10456770 100 mL Flacon en verre 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10133620 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 138400250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 51-80-9 | C5H14N2 | 102.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51-80-9
Formule moléculaire C5H14N2
Poids moléculaire (g/mol) 102.18
Numéro MDL MFCD00008328
Clé InChI VGIVLIHKENZQHQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n,n',n'-tetramethyldiaminomethane, bis dimethylamino methane, methanediamine, n,n,n',n'-tetramethyl, tetramethylmethylenediamine, methylenebis dimethylamine, n,n,n',n'-tetramethylmethylenediamine, unii-z870i525ks, methylenediamine, n,n,n',n'-tetramethyl, dimethylamino methyl dimethylamine, dimethyl dimethylamino methyl amine
CID PubChem 5829
Nom IUPAC N,N,N’,N’-tétraméthylméthanediamine
SMILES CN(C)CN(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N,N',N'-Tetramethyldiaminomethane
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Densité 0.7400g/mL
Point d’ébullition 85.0°C
Point d’éclair −12°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2NCH2N(CH3)2
Indice de réfraction 1.3995 to 1.4015
Quantité 25 mL
Beilstein 04, 54
Fieser 03,21; 07,359
Gravité spécifique 0.74
Poids de la formule 102.18
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • N,N,N',N'-Tetramethyldiaminomethane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.