Learn More
N,N,N',N'-Tétraméthyléthylènediamine, 98 %, MP Biomedicals™
Code produit 11451612 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11451612 10 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11451612 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 04805613
 Article restreint
Expédition estimée: 19-01-2027
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine
CAS 110-18-9
Couleur Incolore
Densité 0,77 g/mL à 25 °C
Formule moléculaire C6H16N2
Quantité 10 mL
Synonyme temed, n,n,n',n'-tetramethylethylenediamine, tmeda, 1,2-bis dimethylamino ethane, tetramethylethylenediamine, tetramethyldiaminoethane, tetrameen, propamine d, n1,n1,n2,n2-tetramethylethane-1,2-diamine, 1,2-ethanediamine, n,n,n',n'-tetramethyl
Clé InChI KWYHDKDOAIKMQN-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)CCN(C)C
Nom IUPAC N,N,N',N'-tétraméthyléthane-1,2-diamine
Poids moléculaire (g/mol) 116.208
CID PubChem 8037
ChEBI CHEBI:32850
Poids de la formule 116.2
Pourcentage de pureté 0.98
Forme physique Liquide