Learn More
N,N,N’,N’-tétraméthyléthylènediamine, 99+ %, GLC, Fisher Chemical
Code produit 12696787 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
2.5 L
Conditionnement:
2.50L
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12696787 2.5 L 2.50L
10549960 25 mL 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 12696787 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer T/P190/17
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 110-18-9 | Molecular Formula: C6H16N2 | Molecular Weight: 116.208 g/mol
N,N,N',N'-tétramethylènediamine, +99 %, GLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 110-18-9
Formule moléculaire C6H16N2
Poids moléculaire (g/mol) 116.208
Numéro MDL 8335
Clé InChI KWYHDKDOAIKMQN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme temed, n,n,n',n'-tetramethylethylenediamine, tmeda, 1,2-bis dimethylamino ethane, tetramethylethylenediamine, tetramethyldiaminoethane, tetrameen, propamine d, n1,n1,n2,n2-tetramethylethane-1,2-diamine, 1,2-ethanediamine, n,n,n',n'-tetramethyl
CID PubChem 8037
ChEBI CHEBI:32850
Nom IUPAC N,N,N’,N’-tétraméthylethane-1,2-diamine
SMILES CN(C)CCN(C)C
Specifikationer
Point de fusion -55°C
Couleur Incolore
pH 8.0 to 8.5
Point d’ébullition 120°C
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 2.5 L
Poids de la formule 116.21g/mol
Forme physique Liquide
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • N,N,N',N'-Tétraméthyl éthylènediamine
Signalord
  • Dangers
Riskkategorier
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Faroangivelser
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
Skyddsangivelse
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.