Learn More
N,N,N’,N’-Tétraméthyléthylènediamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11434214
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2500 mL
Conditionnement:
100mL
2500mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11434214 500 mL 500mL
11424214 100 mL 100mL
11444214 2500 mL 2500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11434214 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12536.AP
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 110-18-9 | C6H16N2 | 116.208 g/mol
La N,N,N’,N’-Tetramethylènediamine est utilisée avec le persulfate d’ammonium pour catalyser la polymérisation de l’acrylamide et du bis-acrylamide pour obtenir des gels de polyacrylamide. Elle est également utilisée pour la séparation des protéines ou des acides nucléiques. De plus, elle est utilisée comme ligand pour les ions métalliques comme le zinc et le cuivre. Elle participe activement à la formation d’un complexe organométallique anionique.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La N,N,N′,N′-Tetramethylènediamine est utilisée avec le persulfate d’ammonium pour catalyser la polymérisation de l’acrylamide et du bis-acrylamide pour obtenir des gels de polyacrylamide. Elle est également utilisée pour la séparation des protéines ou des acides nucléiques. De plus, elle est utilisée comme ligand pour les ions métalliques comme le zinc et le cuivre. Elle participe activement à la formation d’un complexe organométallique anionique.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Sensible à l’air et à l’humidité. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts, le dioxyde de carbone et le cuivre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-18-9
Formule moléculaire C6H16N2
Poids moléculaire (g/mol) 116.208
Numéro MDL MFCD00008335
Clé InChI KWYHDKDOAIKMQN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme temed, n,n,n',n'-tetramethylethylenediamine, tmeda, 1,2-bis dimethylamino ethane, tetramethylethylenediamine, tetramethyldiaminoethane, tetrameen, propamine d, n1,n1,n2,n2-tetramethylethane-1,2-diamine, 1,2-ethanediamine, n,n,n',n'-tetramethyl
CID PubChem 8037
ChEBI CHEBI:32850
Nom IUPAC N,N,N’,N’-tétraméthylethane-1,2-diamine
SMILES CN(C)CCN(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine
Point de fusion -55°C
Densité 0.775
Point d’ébullition 120°C to 122°C
Point d’éclair 18°C (62°F)
Plage de pourcentage du dosage 99%
Odeur Unpleasant
Formule linéaire (CH3)2NCH2CH2N(CH3)2
Indice de réfraction 1.418
Quantité 500 mL
Numéro UN UN2372
Beilstein 1732991
Sensibilité Air sensitive; Hygroscopic
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids de la formule 116.21
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2-Bis(dimethylamino)ethane