Learn More
N,N,N’,N’-Tétraméthyléthylènediamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
La N,N,N’,N’-Tetramethylènediamine est utilisée avec le persulfate d’ammonium pour catalyser la polymérisation de l’acrylamide et du bis-acrylamide pour obtenir des gels de polyacrylamide. Elle est également utilisée pour la séparation des protéines ou des acides nucléiques. De plus, elle est utilisée comme ligand pour les ions métalliques comme le zinc et le cuivre. Elle participe activement à la formation d’un complexe organométallique anionique.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
La N,N,N′,N′-Tetramethylènediamine est utilisée avec le persulfate d’ammonium pour catalyser la polymérisation de l’acrylamide et du bis-acrylamide pour obtenir des gels de polyacrylamide. Elle est également utilisée pour la séparation des protéines ou des acides nucléiques. De plus, elle est utilisée comme ligand pour les ions métalliques comme le zinc et le cuivre. Elle participe activement à la formation d’un complexe organométallique anionique.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Sensible à l’air et à l’humidité. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts, le dioxyde de carbone et le cuivre.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine |
| Point de fusion | -55°C |
| Densité | 0.775 |
| Point d’ébullition | 120°C to 122°C |
| Point d’éclair | 18°C (62°F) |
| Plage de pourcentage du dosage | 99% |
| Odeur | Unpleasant |
| Formule linéaire | (CH3)2NCH2CH2N(CH3)2 |
| Indice de réfraction | 1.418 |
| Quantité | 2500 mL |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H332-Nocif par inhalation.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contain: 1,2-Bis(dimethylamino)ethane