Learn More
Thermo Scientific Chemicals N,N,N’,N’-Tetramethylènediamine, classe d’électrophorèse
Code produit 15400327
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
Conditionnement:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15400327 100 mL 100mL
15490317 25 mL 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15400327 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J63734.AE
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 110-18-9 | C6H16N2 | 116.208 g/mol
N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine is used as polymerization accelerator in gel electrophoresis, solvent and oxidizing reagent. N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine is used as anti-hyperlipidemic, plant growth stimulator, pathogen growth inhibitor, confers plant disease resistance. TEMED is used with ammonium persulfate to catalyze the polymerization of acrylamide when making polyacrylamide gels, used in gel electrophoresis. TMEDA is widely employed as a ligand for metal ions. TEMED can also be a component of Hypergolic propellants. Tetramethylethylenediamine (TEMED) is an essential catalyst for polyacrylamide gel polymerization. TEMED is frequently used with another catalyst, APS, for the preparation of polyacrylamide gels for protein and nucleic acid analysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La N,N,N′,N′-Tétraméthylènediamine est utilisée comme accélérateur de polymérisation dans l’électrophorèse sur gel, le solvant et le réactif oxydant. La N,N,N′,N′-Tétraméthylènediamine est utilisée comme stimulateur anti-hyperlipidémie et de croissance végétale, inhibiteur de croissance d’agent pathogène et confère une résistance aux maladies des plantes. La TEMED est utilisée avec le persulfate d’ammonium pour catalyser la polymérisation de l’acrylamide lors de la fabrication de gels de polyacrylamide, utilisés dans l’électrophorèse sur gel. Le TMEDA est largement utilisé comme ligand pour les ions métalliques. La TEMED peut également être un composant des propulseurs hypergoliques. La tétraméthyléthylènediamine (TEMED) est un catalyseur essentiel à la polymérisation des gels de polyacrylamide. La TEMED est fréquemment utilisée avec un autre catalyseur, l’APS, pour préparer les gels de polyacrylamide à des fins d’analyse de protéines et d’acides nucléiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau 10 mg/ml à 20 °C.
Remarques
Hygroscopique. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides, les chlorures acides, les anhydrides acides, le cuivre, le mercure, l’eau, l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-18-9
Formule moléculaire C6H16N2
Poids moléculaire (g/mol) 116.208
Numéro MDL MFCD00008335
Clé InChI KWYHDKDOAIKMQN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme temed, n,n,n',n'-tetramethylethylenediamine, tmeda, 1,2-bis dimethylamino ethane, tetramethylethylenediamine, tetramethyldiaminoethane, tetrameen, propamine d, n1,n1,n2,n2-tetramethylethane-1,2-diamine, 1,2-ethanediamine, n,n,n',n'-tetramethyl
CID PubChem 8037
ChEBI CHEBI:32850
Nom IUPAC N,N,N’,N’-tétraméthylethane-1,2-diamine
SMILES CN(C)CCN(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine
Point de fusion -55°C
Couleur Incolore
Densité 0.775
Point d’ébullition 120°C to 122°C
Point d’éclair 18°C (154°F)
Odeur Unpleasant
Formule linéaire (CH3)2NCH2CH2N(CH3)2
Indice de réfraction 1.418
Quantité 100 mL
Numéro UN UN2372
Beilstein 1732991
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,9134
Informations sur la solubilité Soluble in water 10mg/mL at 20°C.
Poids de la formule 116.21
Qualité Électrophorèse
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine, Electrophoresis Grade
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2-Bis(dimethylamino)ethane