Learn More
N,N,N',N'-Tétraméthyléthylènediamine, TRC
Code produit 30410464
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30410464 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30410464 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT30305010G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine
CAS 110-18-9
Notes de qualité de la pureté GC
Formule moléculaire C6 H16 N2
Quantité 10 g
Synonyme N1,N1,N2,N2-Tetramethyl-1,2-ethanediamine, N,N,N',N'-Tetramethyl-1,2-ethanediamine, (Dimethylamino)ethyl)dimethylamine, 1,2-Bis(dimethylamino)ethane, 2,5-Dimethyl-2,5-diazahexane, Dabco TMEDA, Dimethyl[2-(dimethylamino)ethyl]amine, Kaolizer 11, MR, N,N,N',N'-Tetramethyl-1,2-diaminoethane, N,N,N',N'-Tetramethyl-1,2-ethanediamine, N,N,N',N'-Tetramethyl-1,2-ethylenediamine, N,N,N',N'-Tetramethyldiaminoethane, Propamine D, TEMED, TMED, TMEDA, Tetrameen, Toyocat TE
Formule InChI InChI=1S/C6H16N2/c1-7(2)5-6-8(3)4/h5-6H2,1-4H3
SMILES CN(C)CCN(C)C
Nom IUPAC N,N,N',N'-tétraméthyléthane-1,2-diamine
Poids moléculaire (g/mol) 116.2
Poids de la formule 116.1313
Pourcentage de pureté >95