Learn More
N,N,N',N'-Tétraméthylméthanediamine, TRC
Code produit 30455799
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30455799 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30455799 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT3110701MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N,N',N'-Tetramethylmethanediamine
CAS 51-80-9
Formule moléculaire C5H14N2
Quantité 1 mg
Synonyme 2,4-Dimethyl-2,4-diazapentane, Bis(dimethylamino)methane, Dimethyl[(dimethylamino)methyl]amine, Methylenebis(dimethylamine)
Formule InChI InChI=1S/C5H14N2/c1-6(2)5-7(3)4/h5H2,1-4H3
SMILES CN(C)CN(C)C
Nom IUPAC N,N,N’,N’-tétraméthylméthanediamine
Poids moléculaire (g/mol) 102.18
Poids de la formule 102.1157