Learn More
N,N,N’,N’-Tétraméthyléthylènediamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11336766
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11336766 25 g 25g
11346766 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11336766 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L04037.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 51-80-9 | C5H14N2 | 102.18 g/mol
N,N,N',N'-Tetramethylmethylenediamine is a reagent used as a convenient source of the Mannich intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le N,N,N′,N′-tétraméthylméthylènediamine est un réactif utilisé comme source pratique de l’intermédiaire de Mannich.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51-80-9
Formule moléculaire C5H14N2
Poids moléculaire (g/mol) 102.18
Numéro MDL MFCD00008328
Clé InChI VGIVLIHKENZQHQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n,n',n'-tetramethyldiaminomethane, bis dimethylamino methane, methanediamine, n,n,n',n'-tetramethyl, tetramethylmethylenediamine, methylenebis dimethylamine, n,n,n',n'-tetramethylmethylenediamine, unii-z870i525ks, methylenediamine, n,n,n',n'-tetramethyl, dimethylamino methyl dimethylamine, dimethyl dimethylamino methyl amine
CID PubChem 5829
SMILES CN(C)CN(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N,N',N'-Tetramethylmethylenediamine
Point de fusion -55°C
Densité 0.749
Point d’ébullition 83°C to 85°C
Point d’éclair −12°C (10°F)
Formule linéaire (CH3)2NCH2N(CH3)2
Indice de réfraction 1.401
Quantité 25 g
Numéro UN UN2733
Beilstein 1731946
Informations sur la solubilité Fully miscible in water.
Nom IUPAC N,N,N’,N’-tétraméthylméthanediamine
Poids de la formule 102.18
Pourcentage de pureté 99%