Learn More
N,N,N’,N’-tétraméthylthiourée, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11303027
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11303027 5 g 5g
11313027 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11303027 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L13392.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2782-91-4 | C5H12N2S | 132.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2782-91-4
Formule moléculaire C5H12N2S
Poids moléculaire (g/mol) 132.23
Numéro MDL MFCD00008324
Clé InChI MNOILHPDHOHILI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetramethylthiourea, thiourea, tetramethyl, basthioryl, 1,1,3,3-tetramethyl-2-thiourea, tmtu, n,n,n',n'-tetramethylthiourea, urea, thio-, tetramethyl, tetramethyl-2-thiourea, urea, 1,1,3,3-tetramethyl-2-thio, thiourea, n,n,n',n'-tetramethyl
CID PubChem 17725
Nom IUPAC 1,1,3,3-tétraméthylthiourée
SMILES CN(C)C(=S)N(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N,N',N'-Tetramethylthiourea
Point de fusion 75°C to 77°C
Point d’ébullition 245°C
Point d’éclair 190°C (374°F)
Odeur Odorless
Quantité 5 g
Beilstein 1744916
Poids de la formule 132.23
Pourcentage de pureté 98%