Learn More
N,N,N’,N’-Tétraphénylbenzidine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15426038
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15426038 1 g 1g
15436038 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15426038 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H59650.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 15546-43-7 | C36H28N2 | 488.63 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15546-43-7
Formule moléculaire C36H28N2
Poids moléculaire (g/mol) 488.63
Numéro MDL MFCD00228123
Clé InChI DCZNSJVFOQPSRV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n,n',n'-tetraphenylbenzidine, tetraphenylbenzidine, n4,n4,n4',n4'-tetraphenyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, n,n,n,n-tetraphenylbenzidine, 1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, n,n,n',n'-tetraphenyl, n,n'-diphenyl-n,n',di-m-tolyl-benzidine, n,n,n',n'-tetraphenyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, 4,4'-bis diphenylamino biphenyl, 1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, n4,n4,n4',n4'-tetraphenyl
CID PubChem 84981
Nom IUPAC N4,N4,N4',N4'-tetraphenyl-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine
SMILES C1=CC=C(C=C1)N(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(C=C1)N(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N,N',N'-Tetraphenylbenzidine
Point de fusion 230°C to 234°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 488.62
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide