Learn More
N,N,N’,N’-Tétraphénylbenzidine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15436038
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15436038 5 g 5g
15426038 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15436038 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H59650.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 15546-43-7 | C36H28N2 | 488.63 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15546-43-7
Formule moléculaire C36H28N2
Poids moléculaire (g/mol) 488.63
Numéro MDL MFCD00228123
Clé InChI DCZNSJVFOQPSRV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n,n',n'-tetraphenylbenzidine, tetraphenylbenzidine, n4,n4,n4',n4'-tetraphenyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, n,n,n,n-tetraphenylbenzidine, 1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, n,n,n',n'-tetraphenyl, n,n'-diphenyl-n,n',di-m-tolyl-benzidine, n,n,n',n'-tetraphenyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, 4,4'-bis diphenylamino biphenyl, 1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, n4,n4,n4',n4'-tetraphenyl
CID PubChem 84981
Nom IUPAC N,N-diphényl-4-[4-(N-phénylanilino)phényl]aniline
SMILES C1=CC=C(C=C1)N(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(C=C1)N(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N,N',N'-Tetraphenylbenzidine
Point de fusion 230°C to 234°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 488.62
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide
compliance-icons
Identifiant produit
  • N,N,N',N'-Tetraphenylbenzidine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N,N',N'-Tetraphenylbenzidine