Learn More
N,N,N-Tributyl-1-butanaminium Sel avec (E)-3-Hydroxy-2-propénal, TRC
Code produit 30451891
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30451891 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30451891 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT773768100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N,N-Tributyl-1-butanaminium Salt with (E)-3-Hydroxy-2-propenal
CAS 100683-54-3
Formule moléculaire C19H39NO2
Quantité 100 mg
Synonyme Malondialdehyde Tetrabutylammonium Salt
Formule InChI InChI=1S/C16H36N.C3H4O2/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;4-2-1-3-5/h5-16H2,1-4H3;1-4H/q+1;/p-1/b;2-1+
SMILES CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[O-]\C=C\C=O
Nom IUPAC (E)-3-oxoprop-1-en-1-olate ; Tétrabutylazanium
Poids moléculaire (g/mol) 313.5
Poids de la formule 313.2981