Learn More
N,n,n-trimethyl-1,3-propanediamine, 98%, BLD Pharm™
Code produit 30988802
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30988802 25 g
30972458 1 g
30971935 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30988802 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD14180125g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau N,n,n-trimethyl-1,3-propanediamine
CAS 4543-96-8
Formule moléculaire C6H16N2
Numéro MDL MFCD00014879
Quantité 25 g
SMILES CN(C)CCCNC
Poids moléculaire (g/mol) 116.20
Pourcentage de pureté 98%