Learn More
N,N,N-Trimethyl-1-phenylmethanaminium bromide, 97%, BLD Pharm™
Code produit 31005770
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
1 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31005770 25 g
30997182 1 kg
30998117 500 g
30998596 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 31005770 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD11635325g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N,N-Trimethyl-1-phenylmethanaminium bromide
CAS 5350-41-4
Formule moléculaire C10H16BrN
Numéro MDL MFCD00011780
Quantité 25 g
SMILES C[N+](C)(C)CC1=CC=CC=C1.[Br-]
Poids moléculaire (g/mol) 230.15
Pourcentage de pureté 97%