Learn More
Iodure de N,N,N-triméthyléthanaminium, TRC
Code produit 30452817
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30452817 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30452817 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT796388250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N,N-Trimethylethanaminium Iodide
CAS 51-93-4
Formule moléculaire C5 H14 N . I
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C5H14N.HI/c1-5-6(2,3)4;/h5H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [I-].CC[N+](C)(C)C
Nom IUPAC éthyl(triméthyl)azanium;iodure
Poids moléculaire (g/mol) 215.076
Poids de la formule 215.017