Learn More
N,N,N’-triméthylènediamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11308287
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11308287 1 g 1g
11398277 5 g 5g
11318287 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11308287 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 031785.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Utilisé comme précurseur dans la synthèse d’un nouveau surfactant gemini, à savoir le N,N-diméthyl-N-[2N’-méthyl-N’-(3-sulfopropyl)-alkylammonium]éthyl}-1alkylammonium. Également utilisé comme composant d’amine pour la formation in situ d’alcaloxydes alpha-amino. Impliqué dans la synthèse de l’aéthylènediamine N,N’-diméthyl-N’-(2-hydroxy-aéthyl).
N,N,N'-Trimethylethylenediamine is used as a precursor in the synthesis of a novel gemini surfactant viz. N,N-dimethyl-N-{2-[N'-methyl-N'-(3-sulfopropyl)-alkylammonium]ethyl}-1-alkylammonium bromides. It is also used as an amine component for in-situ formation of alpha-amino alkoxides. Further, it is involved in the synthesis of N,N'-dimethyl-N'-(2-hydroxy-aethyl)-aethylendiamin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
  • Utilisé comme précurseur dans la synthèse de nouveaux surfactants gemini, à savoir le N,N-diméthyl-N-(2-[N’-méthyl-N’-(3-sulfopropyl)-alkylammonium]éthyl}-1-alkylammonium
  • Utilisé comme composant d’amine pour la formation in situ d’alkoxydes alpha-aminés impliqués dans la synthèse de l’éthylènediamine N,N’-diméthyl-N’-(2-hydroxy-aéthyl)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 142-25-6
Formule moléculaire C5H14N2
Poids moléculaire (g/mol) 102.181
Numéro MDL MFCD00014874
Clé InChI HVOYZOQVDYHUPF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n,n'-trimethylethylenediamine, n1,n1,n2-trimethylethane-1,2-diamine, 1,2-ethanediamine, n,n,n'-trimethyl, 2-dimethylamino ethyl methyl amine, n,n,n-trimethylethylenediamine, ethylenediamine, n,n,n'-trimethyl, n1,n1,n2-trimethyl-1,2-ethanediamine, 1,2-ethanediamine, n1,n1,n2-trimethyl, dimethyl 2-methylamino ethyl amine, n,n,n'-trimethylethane-1,2-diamine
CID PubChem 67338
Nom IUPAC N,N’,N’-triméthyl-1,2-diamine
SMILES CNCCN(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N,N'-Trimethylethylenediamine
Densité 0.804 g/mL
Point d’ébullition 116°C to 118°C
Point d’éclair 9°C (49°F)
Odeur Amine-like
Formule linéaire (CH3)2NCH2CH2NHCH3
Indice de réfraction 1.419
Quantité 1 g
Numéro UN UN2733
Poids de la formule 102.18
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide