Learn More
N,N,N’-triméthylènediamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
N,N,N'-Trimethylethylenediamine is used as a precursor in the synthesis of a novel gemini surfactant viz. N,N-dimethyl-N-{2-[N'-methyl-N'-(3-sulfopropyl)-alkylammonium]ethyl}-1-alkylammonium bromides. It is also used as an amine component for in-situ formation of alpha-amino alkoxides. Further, it is involved in the synthesis of N,N'-dimethyl-N'-(2-hydroxy-aethyl)-aethylendiamin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Utilisé comme précurseur dans la synthèse de nouveaux surfactants gemini, à savoir le N,N-diméthyl-N-(2-[N’-méthyl-N’-(3-sulfopropyl)-alkylammonium]éthyl}-1-alkylammonium
- Utilisé comme composant d’amine pour la formation in situ d’alkoxydes alpha-aminés impliqués dans la synthèse de l’éthylènediamine N,N’-diméthyl-N’-(2-hydroxy-aéthyl)
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N,N,N'-Trimethylethylenediamine |
| Densité | 0.804 g/mL |
| Point d’ébullition | 116°C to 118°C |
| Point d’éclair | 9°C (49°F) |
| Odeur | Amine-like |
| Formule linéaire | (CH3)2NCH2CH2NHCH3 |
| Indice de réfraction | 1.419 |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | UN2733 |
| Poids de la formule | 102.18 |
| Afficher plus |