Learn More
N,N,Nft.,Nft.-Tétraméthyléthylènediamine, qualité réactif de biologie moléculaire, MP Biomedicals™
Code produit 11496491 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11496491 50 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11496491 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219401950
 Article restreint
En stock
La N,N,N',N'-tétraméthyléthylènediamine est une base d'amine tertiaire
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine
CAS 110-18-9
Densité 0,775g/mL à 20 °C
Plage de pourcentage du dosage Environ 99 %
Formule moléculaire C6H16N2
Numéro MDL MFCD00008335
Quantité 50 mL
Synonyme temed, n,n,n',n'-tetramethylethylenediamine, tmeda, 1,2-bis dimethylamino ethane, tetramethylethylenediamine, tetramethyldiaminoethane, tetrameen, propamine d, n1,n1,n2,n2-tetramethylethane-1,2-diamine, 1,2-ethanediamine, n,n,n',n'-tetramethyl
Clé InChI KWYHDKDOAIKMQN-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)CCN(C)C
Nom IUPAC N,N,N',N'-tétraméthyléthane-1,2-diamine
Poids moléculaire (g/mol) 116.208
CID PubChem 8037
ChEBI CHEBI:32850
Poids de la formule 116.2
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Réactif de biologie moléculaire
Forme physique Liquide