Learn More
N,N'-(Octane-1,8-diyl)bis(2,2-dichloroacetamide), 95%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N,N'-(Octane-1,8-diyl)bis(2,2-dichloroacetamide) |
| CAS | 1477-57-2 |
| Formule moléculaire | C12H20Cl4N2O2 |
| Numéro MDL | MFCD00000841 |
| Quantité | 100 mg |
| SMILES | O=C(NCCCCCCCCNC(C(Cl)Cl)=O)C(Cl)Cl |
| Poids moléculaire (g/mol) | 366.11 |
| Pourcentage de pureté | 95% |