Learn More
N,N’-p-phénylènebisacétamide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11348125
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11348125 25 g 25g
11338125 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11348125 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L08381.14
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 140-50-1 | C10H12N2O2 | 192.218 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 140-50-1
Formule moléculaire C10H12N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 192.218
Numéro MDL MFCD00026142
Clé InChI KVEDKKLZCJBVNP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,4-diacetamidobenzene, n,n'-diacetyl-1,4-phenylenediamine, n,n'-p-phenylenebisacetamide, p-phenylenediacetamide, n,n'-diacetyl-p-phenylenediamine, 4'-acetamidoacetanilide, 1,4-bisacetamidobenzene, acetamide, n,n'-1,4-phenylenebis, n-4-acetamidophenyl acetamide, n,n'-p-phenylene di acetamide
CID PubChem 67324
Nom IUPAC N-(4-acétamidophényl)acétamide
SMILES CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)NC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N'-p-Phenylenebisacetamide
Point de fusion >300°C
Quantité 25 g
Beilstein 2806271
Poids de la formule 192.22
Pourcentage de pureté 98%