Learn More
N-(n-propyl)thiourée, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11388255
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11388255 1 g 1g
11398255 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11388255 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L10149.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 927-67-3 | C4H10N2S | 118.20 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 927-67-3
Formule moléculaire C4H10N2S
Poids moléculaire (g/mol) 118.20
Numéro MDL MFCD00041195
Clé InChI UHGKYJXJYJWDAM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-propylthiourea, 1-propyl-2-thiourea, 1-propylthiourea, propyl-2-thiourea, thiourea, propyl, thiourea, n-propyl, propyl isothiourea, thiourea,n-propyl, n-n-propyl thiourea, n-prop-2-en-1-ylthioformamide
CID PubChem 1615208
Nom IUPAC propylthiourée
SMILES CCCNC(N)=S
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(n-Propyl)thiourea
Point de fusion 109°C to 112°C
Odeur Odorless
Quantité 1 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 1743064
Poids de la formule 118.2
Pourcentage de pureté 98%