Learn More
N,N'-Thiodiphthalimide (>90 %), TRC
Code produit 30474790
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30474790 1 g
30473412 500 mg
30482049 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30474790 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN5974001G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7764-29-6
Formule moléculaire C16 H8 N2 O4 S
Poids moléculaire (g/mol) 324.31
Synonyme 2,2'-thiobis(isoindoline-1,3-dione), N,N'-thiodi Phthalimide, 2,2'-Thiobis[1H-isoindole-1,3(2H)-dione], N,N'-Thiobisphthalimide
Nom IUPAC 2-(1,3-dioxoisoindol-2-yl)sulfanylisoindole-1,3-dione
SMILES O=C1N(SN2C(=O)c3ccccc3C2=O)C(=O)c4ccccc14
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N'-Thiodiphthalimide
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C16H8N2O4S/c19-13-9-5-1-2-6-10(9)14(20)17(13)23-18-15(21)11-7-3-4-8-12(11)16(18)22/h1-8H
Poids de la formule 324.0205