Learn More
N,N'-Thiodiphthalimide (>90 %), TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | N,N'-Thiodiphthalimide |
| Quantité | 250 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H8N2O4S/c19-13-9-5-1-2-6-10(9)14(20)17(13)23-18-15(21)11-7-3-4-8-12(11)16(18)22/h1-8H |
| Poids de la formule | 324.0205 |