Learn More
N-Nervonoyl-D-sphingosine, TRC
Code produit 30179539
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30179539 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30179539 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN39010010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Nervonyl-D-sphingosine
CAS 54164-50-0
Formule moléculaire C42 H81 N O3
Quantité 10 mg
Synonyme (15Z)-N-[(1S,2R,3E)-2-Hydroxy-1-(hydroxymethyl)-3-heptadecen-1-yl]-15-tetracosenamide, 15-Tetracosenamide, N-[(1S,2R,3E)-2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)-3-heptadecenyl]-, (15Z)- (9CI), 15-Tetracosenamide, N-[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)-3-heptadecenyl]-, [R-[R*,S*-(E,Z)]]-, (15Z)-N-[(1S,2R,3E)-2-Hydroxy-1-(hydroxymethyl)-3-heptadecen-1-yl]-15-tetracosenamide, C24:1-Ceramide, D-erythro-1,3-Dihydroxy-2-(cis-15-tetracosenoylamido)-trans-4-octadecene, N-Nervonoyl-D-sphingosine, N-cis-15-Tetracosenoyl-C18-sphingosine
Formule InChI InChI=1S/C42H81NO3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-23-24-26-28-30-32-34-36-38-42(46)43-40(39-44)41(45)37-35-33-31-29-27-25-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18,35,37,40-41,44-45H,3-16,19-34,36,38-39H2,1-2H3,(H,43,46)/b18-17-,37-35+/t40-,41+/m0/s1
SMILES CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@@H](O)[C@H](CO)NC(=O)CCCCCCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
Nom IUPAC (Z)-N-[(E,2S,3R)-1,3-dihydroxyoctadèque-4-en-2-yl]tétracos-15-énamide
Poids moléculaire (g/mol) 648.1
Poids de la formule 647.6216