Learn More
N-Nitro-1,2,3,4-tetradehydro Argatroban Ethyl Ester, TRC
Spécification
Spécification
| Format | Neat |
| Formule moléculaire | C25H35N7O7S |
| Numéro MDL | MFCD08458425 |
| Poids moléculaire | 577.65 |
| Clé InChI | DWOYDKNIEZWRDH-LSTHTHJFSA-N |
| SMILES | CCOC(=O)[C@H]1C[C@H](C)CCN1C(=O)[C@H](CCC\N=C(/N)N[N+]([O-])=O)NS(=O)(=O)C1=CC=CC2=CC(C)=CN=C12 |
| Nom IUPAC | ethyl (2R,4R)-1-[(2S)-5-[(E)-[amino(nitroamino)methylidene]amino]-2-(3-methylquinoline-8-sulfonamido)pentanoyl]-4-methylpiperidine-2-carboxylate |
| Type de produit | Impurity |
| Quantité | 100 mg |
| Poids moléculaire (g/mol) | 577.66 |
| Afficher plus |