Learn More
N-Nitroso Desloratadine-d4, TRC
Code produit 30477716
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30477716 25 mg -
30469731 5 mg -
30465552 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30477716 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN52537225MG
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2733579-31-0
Formule moléculaire C19H14D4ClN3O
Poids moléculaire (g/mol) 343.85
Synonyme 8-Chloro-6,11-dihydro-11-(1-nitroso-4-piperidinylidene)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine-d4
Nom IUPAC 8-chloro-11-(1-nitrosopiperidin-4-ylidene-2,2,6,6-d4)-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine
SMILES O=NN(C([2H])([2H])C/1)C([2H])([2H])CC1=C2C3=C(C=CC=N3)CCC4=C/2C=CC(Cl)=C4
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Nitroso Desloratadine-d4
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C19H18ClN3O/c20-16-5-6-17-15(12-16)4-3-14-2-1-9-21-19(14)18(17)13-7-10-23(22-24)11-8-13/h1-2,5-6,9,12H,3-4,7-8,10-11H2/i10D2,11D2
Poids de la formule 343.14
Pourcentage de pureté >95%