Learn More
N-Nitroso Desloratadine, TRC
Code produit 30483359
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30483359 50 mg
30468466 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30483359 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN52537050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1246819-22-6
Formule moléculaire C19 H18 Cl N3 O
Poids moléculaire (g/mol) 339.8187
Synonyme 5H-Benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, 8-chloro-6,11-dihydro-11-(1-nitroso-4-piperidinylidene)-, 8-Chloro-6,11-dihydro-11-(1-nitroso-4-piperidinylidene)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, N-Nitroso desloratadine, N-Nitrosodesloratadine
Nom IUPAC 8-chloro-11-(1-nitrosopipéridine-4-ylidène)-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]pyridine
SMILES Clc1ccc2C(=C3CCN(CC3)N=O)c4ncccc4CCc2c1
Spécification
Nom chimique ou matériau 8-Chloro-6,11-dihydro-11-(1-nitroso-4-piperidinylidene)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C19H18ClN3O/c20-16-5-6-17-15(12-16)4-3-14-2-1-9-21-19(14)18(17)13-7-10-23(22-24)11-8-13/h1-2,5-6,9,12H,3-4,7-8,10-11H2
Poids de la formule 339.1138
Pourcentage de pureté >95%