Learn More
N-Nitroso-di-n-butylamine, TRC
Code produit 30136340
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
5 g
Conditionnement:
100mg
10mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30136340 5 g 5g
18053920 100 mg 100mg
17979619 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30136340 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN5255355G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 924-16-3
Formule moléculaire C8 H18 N2 O
Poids moléculaire (g/mol) 158.24
Synonyme 1-Butanamine, N-butyl-N-nitroso-, Dibutylamine, N-nitroso- (6CI,7CI,8CI), N-Butyl-N-nitroso-1-butanamine, Di-n-butylnitrosamine, Dibutylnitrosamine, N,N-Di-n-butylnitrosamine, N,N-Dibutylnitrosamine, N-Nitroso-N-di-n-butylamine, N-Nitrosodi-n-butylamine, N-Nitrosodibutylamine, NDBA, NSC 6830, Nitrosodibutylamine, N-Nitroso-di-n-butylamine
Nom IUPAC N,N-amide dibutylnitreux
SMILES CCCCN(CCCC)N=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Nitroso-di-n-butylamine
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C8H18N2O/c1-3-5-7-10(9-11)8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
Poids de la formule 158.1419
Pourcentage de pureté >95%