Learn More
N-nitroso-éthyl-isopropylamine D5 (éthyl D5), Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30315854
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30315854 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30315854 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DRECA15605110
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Nitroso-ethyl-isopropylamine D5 (Ethyl D5)
CAS 2975202-10-7
Formule moléculaire C5 2H5 H7 N2 O
Quantité 10 mg
Synonyme N-Nitroso-ethyl-isopropylamine D5 (Ethyl D5), N-Ethyl-N-nitroso-2-propanamine-d5
Formule InChI InChI=1S/C5H12N2O/c1-4-7(6-8)5(2)3/h5H,4H2,1-3H3/i1D3,4D2
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(N=O)C(C)C
Nom IUPAC N-(1,1,2,2,2-pentadeuterioetil)-N-propan-2-ilnitroso amida
Poids moléculaire (g/mol) 121.1924
Poids de la formule 121,1263 g/mol