Learn More
N-Nitroso Hydrochlorothiazide, TRC
Code produit 30003740
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
250 mg
Conditionnement:
100mg
250mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30003740 250 mg 250mg
17953195 25 mg 25mg
17910915 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30003740 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN542055250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 63779-86-2
Formule moléculaire C7 H7 Cl N4 O5 S2
Poids moléculaire (g/mol) 326.737
Synonyme 2H-1,2,4-Benzothiadiazine-7-sulfonamide, 6-chloro-3,4-dihydro-4-nitroso-, 1,1-dioxide, 4-Nitrosohydrochlorothiazide
Nom IUPAC 6-chloro-4-nitroso-1,1-dioxo-2,3-dihydro-1λ^{6},2,4-benzothiazine-7-sulfonamide
SMILES NS(=O)(=O)c1cc2c(cc1Cl)N(CNS2(=O)=O)N=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Nitrosohydrochlorothiazide
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C7H7ClN4O5S2/c8-4-1-5-7(2-6(4)18(9,14)15)19(16,17)10-3-12(5)11-13/h1-2,10H,3H2,(H2,9,14,15)
Poids de la formule 325.955
Pourcentage de pureté >95%