Learn More
N-Nitroso Iminostilbène, TRC
Code produit 30133694
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30133694 10 mg 10mg
30135217 25 mg 25mg
30008904 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30133694 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN52810010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 24-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 38652-29-8
Formule moléculaire C14H10N2O
Poids moléculaire (g/mol) 222.24
Synonyme 5-Nitroso-5H-dibenz[b,f]azepine;
Nom IUPAC 11-nitrosobenzo[b][1]benzazépine
SMILES O=NN1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Nitroso Iminostilbene
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C14H10N2O/c17-15-16-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)16/h1-10H
Poids de la formule 222.0793