Learn More
N-Nitroso-N-éthylbutylamine, TRC
Code produit 30132459
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30132459 25 mg 25mg
30009693 10 mg 10mg
30010213 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30132459 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN52581025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4549-44-4
Formule moléculaire C6 H14 N2 O
Poids moléculaire (g/mol) 130.19
Synonyme N-Nitroso-N-ethylbutylamine, 1-Butanamine, N-ethyl-N-nitroso- (9CI, ACI), Butylamine, N-ethyl-N-nitroso- (7CI, 8CI), N-Ethyl-N-nitroso-1-butanamine (ACI), Butylethylnitrosamine, Ethyl-n-butylnitrosamine, Ethylbutylnitrosamine, N-Butyl-N-ethylnitrosamine, N-Ethyl-N-butylnitrosamine, N-Ethyl-N-nitrosobutylamine, N-Nitroso-N-butyl-N-ethylamine, N-Nitrosoethyl-n-butylamine, Nitrosobutylethylamine, NSC 135
Nom IUPAC Amide N-butyl-N-éthylprotoxyde
SMILES CCCCN(CC)N=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Nitroso-N-ethylbutylamine
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H14N2O/c1-3-5-6-8(4-2)7-9/h3-6H2,1-2H3
Poids de la formule 130.1106