Learn More
Acide N-nitroso-N-méthyl-3-aminopropionique, ester méthylique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-Nitroso-N-methyl-3-aminopropionic Acid','Methyl Ester |
| CAS | 383417-47-8 |
| Formule moléculaire | C5 H10 N2 O3 |
| Quantité | 25 mg |
| Synonyme | Propanoic acid','3-(methylnitrosoamino)-','methyl ester (ACI), Methyl 3-(methylnitrosoamino)propanoate (ACI), β-Alanine','N-methyl-N-nitroso-','methyl ester (9CI), 3-(Methylnitrosoamino)propanoic acid methyl ester, N-Methyl-N-nitroso-β-alanine methyl ester, N-Nitroso-N-methyl-3-aminopropionic acid methyl ester |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H10N2O3/c1-7(6-9)4-3-5(8)10-2/h3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)CCN(C)N=O |
| Nom IUPAC | 3-[méthyl(nitroso)amino]propanoate de méthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 146.14 |
| Poids de la formule | 146.0691 |