Learn More
Acide N-Nitroso-N-méthyl-3-aminopropionique, TRC
Code produit 30136310
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30136310 25 mg 25mg
30135975 100 mg 100mg
30011538 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30136310 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN52920025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 18-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10478-42-9
Formule moléculaire C4 H8 N2 O3
Poids moléculaire (g/mol) 132.12
Synonyme Propanoic acid, 3-(methylnitrosoamino)- (ACI), 3-(Methylnitrosoamino)propanoic acid (ACI), β-Alanine, N-methyl-N-nitroso- (7CI, 8CI, 9CI), 3-(N-Nitroso-N-methylamino)propionic acid, NMPA, N-Nitroso-N-methyl-3-aminopropionic acid, N-Methyl-N-nitroso-β-alanine, 3-(N-Nitroso-N-methylamino)propanoic acid
Nom IUPAC Acide 3-[méthyl(nitroso)aminés]propanoïque
SMILES CN(CCC(=O)O)N=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Nitroso-N-methyl-3-aminopropionic Acid
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C4H8N2O3/c1-6(5-9)3-2-4(7)8/h2-3H2,1H3,(H,7,8)
Poids de la formule 132.0535
Pourcentage de pureté >95%