Learn More
N-Nitroso-N-méthyl-N-dodécylamine, TRC
Code produit 30041167
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30041167 10 mg 10mg
30040776 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30041167 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN52993510MG
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 55090-44-3
Formule moléculaire C13H28N2O
Poids moléculaire (g/mol) 228.37
Synonyme 1-Dodecanamine, N-methyl-N-nitroso- (9CI, ACI), N-Methyl-N-nitroso-1-dodecanamine (ACI), MDNA, Methyldodecylnitrosamine, N-Methyl-N-dodecylnitrosamine, N-Nitroso-N-methyl-N-dodecylamine, N-Nitrosomethyldodecylamine, Nitrosomethyldodecylamine, N-Nitroso-N-methyldodecylamine
Nom IUPAC Amide de N-dodécyl-N-méthylnitrite
SMILES CCCCCCCCCCCCN(C)N=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Nitroso-N-methyl-N-dodecylamine
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C13H28N2O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15(2)14-16/h3-13H2,1-2H3
Poids de la formule 228.2202