Learn More
N-Nitroso-N-méthyl-N-tétradécylamine, TRC
Code produit 30138061
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
50 mg
Conditionnement:
50mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30138061 50 mg 50mg
30010682 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30138061 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN52996050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75881-20-8
Formule moléculaire C15H32N2O
Poids moléculaire (g/mol) 256.43
Synonyme N-Methyl-N-nitroso-1-tetradecanamine (ACI), N-Nitroso-N-methyltetradecylamine
SMILES CCCCCCCCCCCCCCN(C)N=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Nitroso-N-methyl-N-tetradecylamine
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C15H32N2O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17(2)16-18/h3-15H2,1-2H3
Poids de la formule 256.2515
Pourcentage de pureté >95%