Learn More
N-Nitroso-N,N-di(3,5,5-trimethylhexyl)amine (>85%), TRC
Code produit 17938014
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17938014 100 mg 100mg
17999644 25 mg 25mg
17938414 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17938014 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN525800100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1207995-62-7
Formule moléculaire C18 H38 N2 O
Poids moléculaire (g/mol) 298.5071
Synonyme 3,5,5-Trimethyl-N-nitroso-N-(3,5,5-trimethylhexyl)-1-hexanamine, 1-Hexanamine, 3,5,5-trimethyl-N-nitroso-N-(3,5,5-trimethylhexyl)-, N-Nitrosodiisononylamine
Nom IUPAC N,N-bis(3,5,5-trimethylhexyl)nitrous amide
SMILES CC(CCN(CCC(C)CC(C)(C)C)N=O)CC(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Nitrosodiisononylamine
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C18H38N2O/c1-15(13-17(3,4)5)9-11-20(19-21)12-10-16(2)14-18(6,7)8/h15-16H,9-14H2,1-8H3
Poids de la formule 298.2984