Learn More
N-Nitroso-N,N-di-(7-méthyloctyl)amine, TRC
Code produit 30009191
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
2.50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30009191 2.5 mg 2.50mg
30004097 1 mg 1mg
17950685 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30009191 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN5257002.5MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 643014-99-7
Formule moléculaire C18 H38 N2 O
Poids moléculaire (g/mol) 298.51
Nom IUPAC N,N-bis(7-méthyloctyl)amide d’azote
SMILES CC(C)CCCCCCN(CCCCCCC(C)C)N=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Nitroso-N,N-di-(7-methyloctyl)amine
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 2.5 mg
Formule InChI InChI=1S/C18H38N2O/c1-17(2)13-9-5-7-11-15-20(19-21)16-12-8-6-10-14-18(3)4/h17-18H,5-16H2,1-4H3
Poids de la formule 298.2984
Pourcentage de pureté >95%