Learn More
N-nitroso nébivolol (mélange de diastéromères), TRC
Code produit 30133566
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
50 mg
Conditionnement:
50mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30133566 5 mg 5mg
17913865 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30133566 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN5319005MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1391051-68-5
Formule moléculaire C22 H24 F2 N2 O5
Poids moléculaire (g/mol) 434.43
Synonyme N,N-Bis[2-(6-fluorochroman-2-yl)-2-hydroxyethyl]nitrous amide
Nom IUPAC N,N-bis[2-(6-fluoro-3,4-dihydro-2H-chromène-2-yl)-2-hydroxyéthyl]amide d’azote
SMILES OC(CN(CC(O)C1CCc2cc(F)ccc2O1)N=O)C3CCc4cc(F)ccc4O3
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Nitroso Nebivolol
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C22H24F2N2O5/c23-15-3-7-19-13(9-15)1-5-21(30-19)17(27)11-26(25-29)12-18(28)22-6-2-14-10-16(24)4-8-20(14)31-22/h3-4,7-10,17-18,21-22,27-28H,1-2,5-6,11-12H2
Poids de la formule 434.1653
Pourcentage de pureté >95%