Learn More
N-nitroso Paroxétine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-Nitrosoparoxetine |
| CAS | 2361294-43-9 |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Formule moléculaire | C19 H19 F N2 O4 |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | N-Nitroso Paroxetine, Piperidine','3-[(1,3-benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-fluorophenyl)-1-nitroso-','(3S,4R)- (ACI), (3S,4R)-3-[(1,3-Benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-fluorophenyl)-1-nitrosopiperidine (ACI), (3S,4R)-3-[(1,3-Dioxaindan-5-yloxy)methyl]-4-(4-fluorophenyl)-1-nitros |
| Formule InChI | InChI=1S/C19H19FN2O4/c20-15-3-1-13(2-4-15)17-7-8-22(21-23)10-14(17)11-24-16-5-6-18-19(9-16)26-12-25-18/h1-6,9,14,17H,7-8,10-12H2/t14-,17-/m0/s1 |
| SMILES | Fc1ccc(cc1)[C@@H]2CCN(C[C@H]2COc3ccc4OCOc4c3)N=O |
| Nom IUPAC | (3S,4R)-3-(1,3-benzodioxol-5-yloxyméthyl)-4-(4-fluorophényl)-1-nitrosopipéridine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 358.364 |
| Afficher plus |