Learn More
N-nitroso sertraline, TRC
Code produit 30465471
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30465471 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30465471 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN12390050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Nitroso Sertraline
CAS 3006789-98-3
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C17H16Cl2N2O
Quantité 50 mg
Synonyme N-[(1S,4S)-4-(3,4-Dichlorophenyl)tetralin-1-yl]-N-methyl-nitrous Amide, N-Nitrososertraline, 1-Naphthalenamine','4-(3,4-dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-N-methyl-N-nitroso-','(1S,4S)- (ACI)
Formule InChI InChI=1S/C17H16Cl2N2O/c1-21(20-22)17-9-7-12(13-4-2-3-5-14(13)17)11-6-8-15(18)16(19)10-11/h2-6,8,10,12,17H,7,9H2,1H3/t12-,17-/m0/s1
SMILES ClC(C(Cl)=C1)=CC=C1[C@H]2C3=C(C=CC=C3)[C@@H](N(N=O)C)CC2
Nom IUPAC N-[(1S,4S)-4-(3,4-dichlorophényl)-1,2,3,4-tétrahydronaphtalén-1-yl]-N-méthylnitreux amide
Poids moléculaire (g/mol) 335.23
Poids de la formule 334.064
Pourcentage de pureté >95