Learn More
N-Nitroso Varenicline, TRC
Code produit 30136834
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
250 mg
Conditionnement:
100mg
250mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30136834 250 mg 250mg
30003569 25 mg 25mg
30004265 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30136834 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN249000250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2755871-02-2
Formule moléculaire C13H7D5N4O
Poids moléculaire (g/mol) 245.3
Synonyme 6,10-Methano-6H-pyrazino[2,3-h][3]benzazepine, 7,8,9,10-tetrahydro-8-nitroso- (ACI), 7,8,9,10-Tetrahydro-8-nitroso-6,10-methano-6H-pyrazino[2,3-h][3]benzazepine (ACI), N-Nitroso-Varenicline, N-Nitrosovarenicline, N-Nitroso Varenicline-d5
Nom IUPAC 8-Nitroso-7,8,9,10-tetrahydro-6H-6,10-methanoazepino[4,5-g]quinoxaline-2,7,7,9,9-d5
SMILES O=NN1C[C@H]2C[C@@H](C1)c3cc4nccnc4cc23
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Nitrosovarenicline
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C13H12N4O/c18-16-17-6-8-3-9(7-17)11-5-13-12(4-10(8)11)14-1-2-15-13/h1-2,4-5,8-9H,3,6-7H2/t8-,9+
Poids de la formule 245.13
Pourcentage de pureté >95%