Learn More
N-nitrosobenzylméthyl-d3-amine, CDN
Product Code. 30328438
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.05 g
0.1 g
Unit Size:
0.05g
0.10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30328438 0.05 g 0.05g
30325012 0.1 g 0.10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code. 30328438 Supplier CDN Supplier No. CDND71780.05G
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Découvrez plus de 4000 composés deutérés de haute qualité, expédiés directement de notre stock pour une livraison rapide. Nous proposons de nombreux API uniques, notamment des principes actifs pharmaceutiques, des nitrosoamines, des acides aminés, des stéroïdes, des gaz, des pesticides et des acides gras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau N-Nitroso-N-methylbenzylamine-D3 (N-methyl-D3)
CAS 62845-80-1
Formule moléculaire C8H7D3N2O
Quantité 0.05 g
Synonyme Benzenemethanamine, N-(methyl-d3)-N-nitroso- (9 CI), N-Nitroso-N-methylbenzylamine-D3 (N-methyl-D3), N-(Methyl-d3)-N-nitrosobenzenemethanamine, N-Nitroso-N-methylbenzylamine-d3, N-Nitroso-N-(methyl-d3)benzylamine
Formule InChI InChI=1 S/C8H10N2O/c1-10(9-11)7-8-5-3-2-4-6-8/h2-6 H,7H2,1H3/i1D3
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])N(N=O)CC1=CC=CC=C1
Nom IUPAC N-bencil-N-(metil-d3)nitroso amida
Poids moléculaire (g/mol) 153.2
Poids de la formule 153,1 g/mol
Pourcentage de pureté 99 atomes % D, minimum 98 % Pureté chimique