Learn More
N-Nitrosobis(2-hydroxypropyl)amine, TRC
Code produit 18003020
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18003020 25 mg 25mg
18061110 100 mg 100mg
18013420 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 18003020 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN52522525MG
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 53609-64-6
Formule moléculaire C6 H14 N2 O3
Poids moléculaire (g/mol) 162.19
Synonyme 1,1'-(Nitrosoimino)bis[2-propanol], 2,2'-Dihydroxydipropylnitrosamine, DHPN, Di(2-hydroxypropyl)nitrosamine, Diisopropanolnitrosamine, N-Bis(2-hydroxypropyl)nitrosamine, N-Nitrosobis(2-hydroxypropyl)amine, N-Nitrosodiisopropanolamine, Nitrosobis(2-hydroxypropyl)amine
Nom IUPAC N,N-bis(2-hydroxypropyl)prottéramide d’azote
SMILES CC(O)CN(CC(C)O)N=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Nitrosobis(2-hydroxypropyl)amine
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H14N2O3/c1-5(9)3-8(7-11)4-6(2)10/h5-6,9-10H,3-4H2,1-2H3
Poids de la formule 162.1004
Pourcentage de pureté >95%