Learn More
N-Nitrosobis(2-oxopropyl)amine, TRC
Code produit 30007915
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30007915 100 mg 100mg
30012523 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30007915 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN525250100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60599-38-4
Formule moléculaire C6 H10 N2 O3
Poids moléculaire (g/mol) 158.16
Synonyme N-Nitroso Bis(2-Oxopropyl)amine
Nom IUPAC N,N-bis(2-oxopropyl)protoxyde d’azote
SMILES CC(=O)CN(CC(=O)C)N=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Nitrosobis(2-oxopropyl)amine
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H10N2O3/c1-5(9)3-8(7-11)4-6(2)10/h3-4H2,1-2H3
Poids de la formule 158.0691
Pourcentage de pureté >95%