Learn More
N-Nitrosobis(2-oxopropyl)amine, TRC
Code produit 30012523
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30012523 1 g 1g
30007915 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30012523 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN5252501G
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60599-38-4
Formule moléculaire C6 H10 N2 O3
Poids moléculaire (g/mol) 158.16
Synonyme N-Nitroso Bis(2-Oxopropyl)amine
Nom IUPAC N,N-bis(2-oxopropyl)protoxyde d’azote
SMILES CC(=O)CN(CC(=O)C)N=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Nitrosobis(2-oxopropyl)amine
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C6H10N2O3/c1-5(9)3-8(7-11)4-6(2)10/h3-4H2,1-2H3
Poids de la formule 158.0691
Pourcentage de pureté >95%