Learn More
N-Nitrosodésipramine, TRC
Code produit 30041351
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30041351 50 mg 50mg
30040726 10 mg 10mg
30007382 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30041351 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN13739050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 57164-17-7
Formule moléculaire C18H21N3O
Poids moléculaire (g/mol) 295.38
Synonyme 10,11-Dihydro-N-methyl-N-nitroso-5H-dibenz[b,f]azepine-5-propanamine
Nom IUPAC N-[3-(5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazépine-11-yl)propyle]-N-amide méthylprotoxyde
SMILES CN(CCCN1c2ccccc2CCc3ccccc13)N=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Nitrosodesipramine
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C18H21N3O/c1-20(19-22)13-6-14-21-17-9-4-2-7-15(17)11-12-16-8-3-5-10-18(16)21/h2-5,7-10H,6,11-14H2,1H3
Poids de la formule 295.1685