Learn More
N-Nitrosodicyclohexylamine, TRC
Code produit 17933295
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
250 mg
Conditionnement:
100mg
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17933295 250 mg 250mg
17915095 50 mg 50mg
17913605 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17933295 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN525550250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 947-92-2
Formule moléculaire C12 H22 N2 O
Poids moléculaire (g/mol) 210.32
Synonyme N-Nitrosodicyclohexylamine, Dicyclohexylamine, N-nitroso- (6CI,7CI,8CI), N-Cyclohexyl-N-nitrosocyclohexanamine, Dicyclohexylnitrosamine, N,N-Dicyclohexylnitrosamine, NSC 337
Nom IUPAC Amide N,N-dicyclohexylnitreuse
SMILES O=NN(C1CCCCC1)C2CCCCC2
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Nitrosodicyclohexylamine
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C12H22N2O/c15-13-14(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h11-12H,1-10H2
Poids de la formule 210.1732
Pourcentage de pureté >95%