Learn More
N-nitrosodiéthylamine (100 µg/mL dans le méthanol), TRC
Code produit 30475537
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1x1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30475537 1x1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30475537 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCKIT89321X1ML
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Nitroso-diethylamine
CAS 55-18-5
Formule moléculaire C4 H10 N2 O
Quantité 1x1 mL
Synonyme Ethanamine, N-ethyl-N-nitroso-, Diethylamine, N-nitroso- (6CI,8CI), N-Ethyl-N-nitrosoethanamine, DEN, DEN (mutagen), DENA, Diethylnitrosamide, Diethylnitrosamine, Diethylnitrosoamine, N,N-Diethylnitrosoamine, N-Nitroso-N,N-diethylamine, N-Nitrosodiethylamine, NDEA, NSC 132, Nitrosodiethylamine, N-Nitroso-diethylamine
Formule InChI InChI=1S/C4H10N2O/c1-3-6(4-2)5-7/h3-4H2,1-2H3
SMILES CCN(CC)N=O
Nom IUPAC N,N-amide diéthylnitreux
Poids moléculaire (g/mol) 102.14
Poids de la formule 102.0793
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 100 μg/mL